Få mere at vide
4-[(2-Oxo-3,4-dihydroquinolin-7(1H)-yl)oxy]butanoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 17983616
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17983616 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17983616 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0961.250025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-[(2-Oxo-3,4-dihydroquinolin-7(1H)-yl)oxy]butanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydro-7-(3'carboxy)propoxy-2(1H)-quinolinone
CAS 58899-27-7
Analyt- eller komponentnavne 3,4-Dihydro-7-(3'carboxy)propoxy-2(1H)-quinolinone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H15 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Butanoic acid, 4-[(1,2,3,4-tetrahydro-2-oxo-7-quinolinyl)oxy]-, 4-[(1,2,3,4-Tetrahydro-2-oxo-7-quinolinyl)oxy]butanoic acid, 4-[(2-Oxo-3,4-dihydroquinolin-7(1H)-yl)oxy]butanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C13H15NO4/c15-12-6-4-9-3-5-10(8-11(9)14-12)18-7-1-2-13(16)17/h3,5,8H,1-2,4,6-7H2,(H,14,15)(H,16,17)
SMIL OC(=O)CCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
IUPAC navn 4-[(2-oxo-3,4-dihydro-1H-quinolin-7-yl)oxy]butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 249.26
Mængde 25 mg
Formel vægt 249.1001 g/mol