Få mere at vide
4-[(2-Oxo-3,4-dihydroquinolin-7(1H)-yl)oxy]butanoic Acid, Mikromol™
Description
4-[(2-Oxo-3,4-dihydroquinolin-7(1H)-yl)oxy]butanoic Acid
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dihydro-7-(3'carboxy)propoxy-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 58899-27-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,4-Dihydro-7-(3'carboxy)propoxy-2(1H)-quinolinone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H15 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Butanoic acid, 4-[(1,2,3,4-tetrahydro-2-oxo-7-quinolinyl)oxy]-, 4-[(1,2,3,4-Tetrahydro-2-oxo-7-quinolinyl)oxy]butanoic acid, 4-[(2-Oxo-3,4-dihydroquinolin-7(1H)-yl)oxy]butanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO4/c15-12-6-4-9-3-5-10(8-11(9)14-12)18-7-1-2-13(16)17/h3,5,8H,1-2,4,6-7H2,(H,14,15)(H,16,17) |
| SMIL | OC(=O)CCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC navn | 4-[(2-oxo-3,4-dihydro-1H-quinolin-7-yl)oxy]butanoic acid |
| Show More |