Få mere at vide
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzensulfonylchlorid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 104 °C til 105 °C |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN3261 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Synonym | 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl benzenesulfonyl chloride, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzenesulfonylchloride, 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, 1-4-chlorosulfonyl phenyl pyrrolidin-2-one, pubchem5680, acmc-1bri4, benzenesulfonylchloride,4-2-oxo-1-pyrrolidinyl |
| Formel vægt | 259.71 |
| Procent renhed | 97% |