Få mere at vide
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzensulfonylchlorid, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10285314
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10285314 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10285314 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. JFD00486EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 112539-09-0
Molekylær formel C10H10ClNO3S
Molekylvægt (g/mol) 259.704
InChI nøgle OUAVTZYGHGCCCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl benzenesulfonyl chloride, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzenesulfonylchloride, 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, 1-4-chlorosulfonyl phenyl pyrrolidin-2-one, pubchem5680, acmc-1bri4, benzenesulfonylchloride,4-2-oxo-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 2794593
IUPAC navn 4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)benzensulfonylchlorid
SMIL C1CC(=O)N(C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulfonyl chloride
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 259.71
Procent renhed 97%