Få mere at vide
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10472793
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10472793 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10288522 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10672875 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10472793 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01193CB
Kemiske identifikatorer
CAS 36151-45-8
Molekylær formel C11H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 189.214
MDL nummer MFCD00454011
InChI nøgle VADZUJOCSAESJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzaldehyde, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl benzaldehyde, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzaldehyde, 4-2-oxopyrrolidinyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl benzaldehyde, 4-2-oxidanylidenepyrrolidin-1-yl benzaldehyde
PubChem CID 2794706
IUPAC navn 4-(2-oxopyrrolidin-1-yl)benzaldehyd
SMIL C1CC(=O)N(C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 189.21
Procent renhed 97%