Få mere at vide
4-(2-Oxiranylmethoxy)-9-(2-oxiranylmethyl)-9H-carbazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Oxiranylmethoxy)-9-(2-oxiranylmethyl)-9H-carbazole |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17NO3/c1-2-5-15-14(4-1)18-16(19(15)8-12-9-20-12)6-3-7-17(18)22-11-13-10-21-13/h1-7,12-13H,8-11H2 |
| Formel vægt | 295.1208 |