Få mere at vide
4-(2-Methylpropyl)tetrahydropyran-2,6-dione (3-Isobutylglutaric Anhydride), Mikromol™
Artikelnummer. 30050019
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050019 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050019 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1376.170100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(2-Methylpropyl)tetrahydropyran-2,6-dione (3-Isobutylglutaric Anhydride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Isobutylglutaric Anhydride
CAS 185815-59-2
Analyt- eller komponentnavne 3-Isobutylglutaric Anhydride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H14 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2H-Pyran-2,6(3H)-dione, dihydro-4-(2-methylpropyl)-, Dihydro-4-(2-methylpropyl)-2H-pyran-2,6(3H)-dione, 3-Isobutylglutaric anhydride, 3-Isobutylglutaric Acid Anhydride
InChI formel InChI=1S/C9H14O3/c1-6(2)3-7-4-8(10)12-9(11)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
SMIL CC(C)CC1CC(=O)OC(=O)C1
IUPAC navn 4-(2-methylpropyl)oxane-2,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 170.2057
Mængde 100 mg
Formel vægt 170.0943 g/mol