missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(2-Methylpropyl)piperidine-2,6-dione, TRC

Artikelnummer. 17960825
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17960825 100 mg
17912545 25 mg
17981425 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17960825 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM327390100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 916982-10-0
Molekylær formel C9 H15 N O2
Molekylvægt (g/mol) 169.22
Synonym 2,6-Piperidinedione, 4-(2-methylpropyl)-, -Isobutylglutarimide, 4-(2-Methylpropyl)piperidine-2,6-dione, 4-Isobutyl-2,6-dioxopiperidine, 4-Isobutylpiperidine-2,6-dione
IUPAC navn 4-(2-methylpropyl)piperidine-2,6-dione
SMIL CC(C)CC1CC(=O)NC(=O)C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(2-Methylpropyl)piperidine-2,6-dione
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H15NO2/c1-6(2)3-7-4-8(11)10-9(12)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11,12)
Formel vægt 169.1103
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.