Få mere at vide
4-(2-Methylpropyl)piperidine-2,6-dione (3-Isobutylglutarimide), Mikromol™
Beskrivelse
4-(2-Methylpropyl)piperidine-2,6-dione (3-Isobutylglutarimide)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Methylpropyl)piperidine-2,6-dione |
| CAS | 916982-10-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(2-Methylpropyl)piperidine-2,6-dione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H15 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2,6-Piperidinedione, 4-(2-methylpropyl)-, -Isobutylglutarimide, 4-(2-Methylpropyl)piperidine-2,6-dione, 4-Isobutyl-2,6-dioxopiperidine, 4-Isobutylpiperidine-2,6-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO2/c1-6(2)3-7-4-8(11)10-9(12)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11,12) |
| SMIL | CC(C)CC1CC(=O)NC(=O)C1 |
| IUPAC navn | 4-(2-methylpropyl)piperidine-2,6-dione |
| Vis mere |