missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(2-Methylpropyl)benzaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30465372
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465372 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465372 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32689510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(2-Methylpropyl)benzaldehyde
CAS 40150-98-9
Molekylær formel C11 H14 O
Mængde 10 g
Synonym 4-(2-Methylpropyl)benzaldehyde, 4-Isobutylbenzaldehyde, 4-i-Butylbenzaldehyde, p-(2-Methylpropyl)phenylaldehyde, p-Isobutylbenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C11H14O/c1-9(2)7-10-3-5-11(8-12)6-4-10/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
SMIL CC(C)Cc1ccc(C=O)cc1
IUPAC navn 4-(2-methylpropyl)benzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 162.23
Formel vægt 162.1045
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.