Få mere at vide
4-(2-Methylpropyl)benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Methylpropyl)benzaldehyde |
| CAS | 40150-98-9 |
| Molekylær formel | C11 H14 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-(2-Methylpropyl)benzaldehyde, 4-Isobutylbenzaldehyde, 4-i-Butylbenzaldehyde, p-(2-Methylpropyl)phenylaldehyde, p-Isobutylbenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O/c1-9(2)7-10-3-5-11(8-12)6-4-10/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)Cc1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(2-methylpropyl)benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.23 |
| Formel vægt | 162.1045 |