Få mere at vide
[4-(2-Methylpropoxy)phenyl]methanamine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30051379
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051379 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051379 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3578.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[4-(2-Methylpropoxy)phenyl]methanamine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [4-(2-Methylpropoxy)phenyl]methanamine Hydrochloride
CAS 37806-44-3
Analyt- eller komponentnavne [4-(2-Methylpropoxy)phenyl]methanamine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H17 N O . H Cl
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenemethanamine, 4-(2-methylpropoxy)-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, 4-(2-methylpropoxy)-, hydrochloride (9CI), [4-(2-Methylpropoxy)phenyl]methanamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-9(2)8-13-11-5-3-10(7-12)4-6-11;/h3-6,9H,7-8,12H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CC(C)COc1ccc(CN)cc1
IUPAC navn (4-isobutoxyphenyl)methanamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 215.72
Mængde 25 mg
Formel vægt 215.1077 g/mol