Få mere at vide
[4-(2-Methylpropoxy)phenyl]methanamine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
[4-(2-Methylpropoxy)phenyl]methanamine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [4-(2-Methylpropoxy)phenyl]methanamine Hydrochloride |
| CAS | 37806-44-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | [4-(2-Methylpropoxy)phenyl]methanamine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H17 N O . H Cl |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenemethanamine, 4-(2-methylpropoxy)-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, 4-(2-methylpropoxy)-, hydrochloride (9CI), [4-(2-Methylpropoxy)phenyl]methanamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-9(2)8-13-11-5-3-10(7-12)4-6-11;/h3-6,9H,7-8,12H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(C)COc1ccc(CN)cc1 |
| IUPAC navn | (4-isobutoxyphenyl)methanamine;hydrochloride |
| Vis mere |