Få mere at vide
4-[2-(Methylamino)ethoxy]benzenepropanoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[2-(Methylamino)ethoxy]benzenepropanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 850724-01-5 |
| Molekylær formel | C13H19NO3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO3/c1-14-9-10-17-12-6-3-11(4-7-12)5-8-13(15)16-2/h3-4,6-7,14H,5,8-10H2,1-2H3 |
| SMIL | O=C(CCC1=CC=C(C=C1)OCCNC)OC |
| IUPAC navn | methyl 3-(4-(2-(methylamino)ethoxy)phenyl)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.29 |
| Formel vægt | 237.14 |