Få mere at vide
4-(2-methyl-benzoimidazol-1-yl)-butansyre 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10460744
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10460744 10 g 10g
10093753 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10460744 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07744EA
Kemiske identifikatorer
CAS 115444-73-0
Molekylær formel C12H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 218.26
MDL nummer MFCD00879013
InChI nøgle IRBRKNDBYUBKIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methyl-1h-benzimidazol-1-yl butanoic acid, 4-2-methyl-benzoimidazol-1-yl-butyric acid, 1h-benzimidazole-1-butanoicacid, 2-methyl, 4-2-methylbenzimidazol-1-yl butanoic acid, 4-2-methyl-1,3-benzodiazol-1-yl butanoic acid, 4-2-methylbenzimidazolyl butanoic acid, acmc-1c9be, 1-3-carboxypropyl-2-methylbenzimidazole, 4-2-methyl-1-benzimidazolyl butanoic acid, 4-2-methyl-1h-benzo d imidazol-1-yl butanoic acid
PubChem CID 4379684
IUPAC navn 4-(2-methylbenzimidazol-1-yl)butansyre
SMIL CC1=NC2=CC=CC=C2N1CCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Methyl-1H-benzimidazol-1-yl)butanoic acid
Analyseprocentområde 90%
Mængde 10 g
Formel vægt 218.25
Procent renhed 90%