Få mere at vide
4-(2-Methyl-3,3-diphenyl-2-propen-1-yl)morpholine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Methyl-3,3-diphenyl-2-propen-1-yl)morpholine |
| CAS | 695808-18-5 |
| Molekylær formel | C21H25NO |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO/c1-18(12-13-22-14-16-23-17-15-22)21(19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20/h2-11H,12-17H2,1H3 |
| SMIL | CC(=C(c1ccccc1)c2ccccc2)CCN3CCOCC3 |
| IUPAC navn | 4-(3-methyl-4,4-diphenylbut-3-enyl)morpholine |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.43 |
| Formel vægt | 307.1936 |