Få mere at vide
4-[2-(Methyl-2-pyridinylamino)ethoxy]benzenepropanamide(Rosiglitazone Impurity), TRC
Artikelnummer. 30335607
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30335607 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30335607 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB28866510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[4-[2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]propanamide
CAS 1797979-55-5
Molekylær formel C17 H21 N3 O2
Mængde 10 mg
Synonym 3-[4-[2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]propanamide, Rosiglitazone Maleate Imp. A (Pharmeuropa), 4-[2-(Methyl-2-pyridinylamino)ethoxy]benzenepropanamide (ACI), Benzenepropanamide, 4-[2-(methyl-2-pyridinylamino)ethoxy]- (ACI), 3-[4-[2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]propanamide, Rosiglitazone Maleate Imp. A (Pharmeuropa), Rosiglitazone maleate related, SB-211656, SB214521, SB211656, SB236833, SB237216, Rosiglitazone Maleate Impurity A, Rosiglitazone Impurity A
InChI formel InChI=1S/C17H21N3O2/c1-20(17-4-2-3-11-19-17)12-13-22-15-8-5-14(6-9-15)7-10-16(18)21/h2-6,8-9,11H,7,10,12-13H2,1H3,(H2,18,21)
SMIL CN(CCOc1ccc(CCC(=O)N)cc1)c2ccccn2
IUPAC navn 3-[4-[2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]propanamide
Molekylvægt (g/mol) 299.37
Formel vægt 299.1634