missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-[(2-Methyl-2-ethoxycarbonyl)propyl]phenyl Disulfide, TRC

Artikelnummer. 30472825
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472825 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472825 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3047501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-[(2-Methyl-2-ethoxycarbonyl)propyl]phenyl Disulfide
CAS 887407-07-0
Molekylær formel C13 H18 O2 S2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H18O2S2/c1-4-15-12(14)13(2,3)9-10-5-7-11(17-16)8-6-10/h5-8,16H,4,9H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)C(C)(C)Cc1ccc(SS)cc1
IUPAC navn ethyl 3-[4-(disulfanyl)phenyl]-2,2-dimethylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 270.41
Formel vægt 270.0748
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.