missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[(2-Methyl-2-ethoxycarbonyl)propyl]phenyl Disulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(2-Methyl-2-ethoxycarbonyl)propyl]phenyl Disulfide |
| CAS | 887407-07-0 |
| Molekylær formel | C13 H18 O2 S2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2S2/c1-4-15-12(14)13(2,3)9-10-5-7-11(17-16)8-6-10/h5-8,16H,4,9H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(C)(C)Cc1ccc(SS)cc1 |
| IUPAC navn | ethyl 3-[4-(disulfanyl)phenyl]-2,2-dimethylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.41 |
| Formel vægt | 270.0748 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Hittar du en möjlighet till förbättring?