Få mere at vide
4-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10082204
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10082204 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10595554 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10082204 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC61416DA
Kemiske identifikatorer
CAS 122957-50-0
Molekylær formel C11H9N3
Molekylvægt (g/mol) 183.21
MDL nummer MFCD08559033
InChI nøgle FAMJRKMLLLJOGZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15005384
IUPAC navn 4-(2-methyl-lH-imidazol-1-yl)benzonitril
SMIL CC1=NC=CN1C1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzonitrile, 4-2-methylimidazol-1-yl benzonitrile, 1-4-cyanophenyl-2-methylimidazole, benzonitrile,4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, benzonitrile, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, 4-2-methylimidazolyl benzenecarbonitrile, acmc-1c844
Formel vægt 183.21
Procent renhed 97%