Få mere at vide
4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoesyrehydrochloridhydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10791987
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10791987 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10595744 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10285894 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10791987 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC61451DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 921938-78-5
Molekylær formel C11H13ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 256.686
InChI nøgle PSHJNJCAKINUEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzoic acid hydrochloride hydrate, 4-2-methylimidazol-1-yl benzoic acid hydrate hydrochloride
PubChem CID 44118781
IUPAC navn 4-(2-methylimidazol-1-yl)benzoesyre;hydrat;hydrochlorid
SMIL CC1=NC=CN1C2=CC=C(C=C2)C(=O)O.O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid hydrochloride hydrate
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 256.69
Procent renhed 95%