Få mere at vide
4-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10585554
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10585554 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10275794 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10585554 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC61414DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 74852-81-6
Molekylær formel C10H11N3
Molekylvægt (g/mol) 173.219
MDL nummer MFCD06797788
InChI nøgle IEZCMVRWKNEHJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methylimidazol-1-yl phenylamine, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl aniline, 4-2-methyl-imidazol-1-yl-phenylamine, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzenamine, 4-2-methylimidazol-1-yl aniline, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl phenylamine, benzenamine, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, 4-2-methylimidazolyl phenylamine, pubchem19934, 1-4-aminophenyl-2-methylimidazole
PubChem CID 3157478
IUPAC navn 4-(2-methylimidazol-1-yl)anilin
SMIL CC1=NC=CN1C2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 173.22
Procent renhed 97%