Få mere at vide
4-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoylchlorid, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10709025
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10709025 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10165822 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10709025 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC40302CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 857283-93-3
Molekylær formel C11H8ClNOS
Molekylvægt (g/mol) 237.701
MDL nummer MFCD08271902
InChI nøgle WJQGMUPBMHWAEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-2-methyl-4-thiazolyl, 4-2-methylthiazol-4-yl benzoyl chloride
PubChem CID 7537526
IUPAC navn 4-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoylchlorid
SMIL CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 237.71
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk