Få mere at vide
4-(2-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)benzene-1-sulfonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)benzene-1-sulfonyl Chloride |
| CAS | 1086376-81-9 |
| Molekylær formel | C10H8ClNO3S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-(2-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)benzenesulfonyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClNO3S/c1-7-12-10(6-15-7)8-2-4-9(5-3-8)16(11,13)14/h2-6H,1H3 |
| SMIL | Cc1occ(n1)c2ccc(cc2)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 4-(2-methyl-1,3-oxazol-4-yl)benzenesulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.7 |
| Formel vægt | 256.9913 |