Få mere at vide
4-(2-Methoxyphenyl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10431683
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10431683 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10299852 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10431683 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB13447CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 58333-75-8
Molekylær formel C12H17NO
Molekylvægt (g/mol) 191.274
MDL nummer MFCD00277219
InChI nøgle SRAVSVBVHDLLPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 544738
IUPAC navn 4-(2-methoxyphenyl)piperidin
SMIL COC1=CC=CC=C1C2CCNCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Methoxyphenyl)piperidine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 4-2-methoxyphenyl piperidine, 4-2-methoxy-phenyl-piperidine, 4-2-methoxyphenyl-piperidine, piperidine, 4-2-methoxyphenyl, 2-methoxy-1-4-piperidyl benzene, pubchem17609, piperidine,4-2-methoxyphenyl
Formel vægt 191.27
Procent renhed 97%