Få mere at vide
4-(2-Methoxyphenyl)-N-2-pyridinyl-1-piperazineacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Methoxyphenyl)-N-2-pyridinyl-1-piperazineacetamide |
| CAS | 146714-63-8 |
| Molekylær formel | C18 H22 N4 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N4O2/c1-24-16-7-3-2-6-15(16)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)20-17-8-4-5-9-19-17/h2-9H,10-14H2,1H3,(H,19,20,23) |
| SMIL | COc1ccccc1N2CCN(CC(=O)Nc3ccccn3)CC2 |
| IUPAC navn | 2-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-N-pyridin-2-ylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.39 |
| Formel vægt | 326.1743 |