Få mere at vide
4-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30049236
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049236 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049236 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0354.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac Guaifenesin Cyclic Carbonate
CAS 2049-21-0
Analyt- eller komponentnavne rac Guaifenesin Cyclic Carbonate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H12 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,3-Dioxolan-2-one, 4-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-, Carbonic acid, cyclic [(o-methoxyphenoxy)methyl]ethylene ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Propanediol, 3-(o-methoxyphenoxy)-, cyclic carbonate (8CI), 4-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-one
InChI formel InChI=1S/C11H12O5/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-6-8-7-15-11(12)16-8/h2-5,8H,6-7H2,1H3
SMIL COc1ccccc1OCC2COC(=O)O2
IUPAC navn 4-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 224.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 224.0685 g/mol