Få mere at vide
4-(2-Methoxyethylaminocarbonyl)benzenboronsyre pinacolester, 97%
Artikelnummer. 11377539
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377539 5 g 5g
11367539 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377539 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27945.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 1073353-60-2 | C16H24BNO4 | 305,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1073353-60-2
Molekylær formel C16H24BNO4
Molekylvægt (g/mol) 305.18
MDL nummer MFCD09266188
InChI nøgle XNDAIQVEKVZONM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-methoxyethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 4-2-methoxyethylcarbamoyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-2-methoxyethylamine-1-carbonyl phenyl boronic acid pinacol ester, amtb042, 4-2-methoxyethyl carbamoyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-2-methoxyethylaminecarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, n-2-methoxyethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide
PubChem CID 46739044
IUPAC navn N-(2-methoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamid
SMIL COCCNC(=O)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Methoxyethylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 73 °C til 76 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 305.18
Procent renhed 97%