Få mere at vide
4-(2-Methoxyethyl)phenol, TRC
Artikelnummer. 30481935
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30481935 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30481935 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM262575100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Methoxyethyl)phenol
CAS 56718-71-9
Molekylær formel C9 H12 O2
Mængde 100 mg
Synonym 4-(2-Methoxyethyl)phenol, Metoprolol Succinate Imp. B (EP), Metoprolol Tartrate Imp. B (EP)
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,10H,6-7H2,1H3
SMIL COCCc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-(2-methoxyethyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Formel vægt 152.0837