Få mere at vide
4-(2-Methoxyethyl)phenol, 98%
Artikelnummer. 11465567
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465567 10 g 10g
11475567 50 g 50g
11485567 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23548.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.95 DKK
    325.65 DKK / 10g
    Spare 36.30 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56718-71-9 | C9H12O2 | 152,193 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56718-71-9
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.193
MDL nummer MFCD00017537
InChI nøgle FAYGEALAEQKPDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methoxyethyl phenol, p-2-methoxyethyl phenol, phenol, 4-2-methoxyethyl, 4-methoxyethylphenol, unii-py1w0akw8i, metoprolol impurity b, metoprolol impurity i, py1w0akw8i, 4-hydroxyphenylethyl methyl ether
PubChem CID 92516
IUPAC navn 4-(2-methoxyethyl)phenol
SMIL COCCC1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Methoxyethyl)phenol
Smeltepunkt 43°C to 45°C
Mængde 10 g
Formel vægt 152.19
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(2-Methoxyethyl)phenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-Methoxyethyl)phenol