Få mere at vide
4-(2-Methoxyethyl)aniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Methoxyethyl)aniline |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,6-7,10H2,1H3 |
| Formel vægt | 151.0997 |