Få mere at vide
4-(2-keto-1-benzimidazolinyl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10523521 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10523521 1 g Glasflaske 1g
10627132 5 g Glasflaske 5g
11936301 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10523521 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156700010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20662-53-7 | C12H15N3O | 217.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20662-53-7
Molekylær formel C12H15N3O
Molekylvægt (g/mol) 217.27
MDL nummer MFCD00005714
InChI nøgle BYNBAMHAURJNTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-keto-1-benzimidazolinyl piperidine, 1-piperidin-4-yl-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 4-2-keto-1-benzimidozolinyl piperidine, unii-4rp0aed2pc, 1-piperidin-4-yl-1h-benzimidazol-2-ol, 4rp0aed2pc, 1-4-piperidinyl-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 1-piperidin-4-yl-2,3-dihydro-1h-1,3-benzodiazol-2-one, 1-piperidin-4-yl-3h-1,3-benzodiazol-2-one, 1,3-dihydro-1-4-piperidinyl-2h-benzimidazol-2-one
PubChem CID 88638
SMIL O=C1NC2=CC=CC=C2N1C1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine
Smeltepunkt 183.0°C to 185.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: 32g/100mL methanol- 13g/100mL ethanol,7g/100mL 2-propanol- 0.75g/100mL acetone,3.1g/100mL methylene chloride- 9.4g/100mL n,n-dmf
IUPAC navn 4-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)piperidin-1-ium
Formel vægt 217.27
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /