Få mere at vide
4-[(2-Isopropoxyethoxy)methyl]phenol, Mikromol™
Beskrivelse
4-[(2-Isopropoxyethoxy)methyl]phenol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(2-Isopropoxyethoxy)methyl]phenol |
| CAS | 177034-57-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-[(2-Isopropoxyethoxy)methyl]phenol |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C12 H18 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-[(2-Isopropoxyethoxy)methyl]phenol, Bisoprolol Fumarate Imp. M (Pharmeuropa), Bisoprolol Fumarate Impurity M, Bisoprolol Impurity M |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O3/c1-10(2)15-8-7-14-9-11-3-5-12(13)6-4-11/h3-6,10,13H,7-9H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OCCOCc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenol |
| Vis mere |