Få mere at vide
4-[(2-Isopropoxyethoxy)methyl]phenol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049505
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049505 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049505 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0460.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-[(2-Isopropoxyethoxy)methyl]phenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(2-Isopropoxyethoxy)methyl]phenol
CAS 177034-57-0
Analyt- eller komponentnavne 4-[(2-Isopropoxyethoxy)methyl]phenol
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C12 H18 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-[(2-Isopropoxyethoxy)methyl]phenol, Bisoprolol Fumarate Imp. M (Pharmeuropa), Bisoprolol Fumarate Impurity M, Bisoprolol Impurity M
InChI formel InChI=1S/C12H18O3/c1-10(2)15-8-7-14-9-11-3-5-12(13)6-4-11/h3-6,10,13H,7-9H2,1-2H3
SMIL CC(C)OCCOCc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 210.27
Mængde 100 mg
Formel vægt 210.1256 g/mol