Få mere at vide
4-(2-(Hydroxymethyl)phenyl)-1-methyl-3-phenylpiperidin-4-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-(Hydroxymethyl)phenyl)-1-methyl-3-phenylpiperidin-4-ol |
| CAS | 218288-32-5 |
| Molekylær formel | C19H23NO2 |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO2/c1-20-12-11-19(22,17-10-6-5-9-16(17)14-21)18(13-20)15-7-3-2-4-8-15/h2-10,18,21-22H,11-14H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCC(O)(C(C1)c2ccccc2)c3ccccc3CO |
| IUPAC navn | 4-[2-(hydroxymethyl)phenyl]-1-methyl-3-phenylpiperidin-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.39 |
| Formel vægt | 297.1729 |