Få mere at vide
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid, 97%
Artikelnummer. 11313586
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313586 1 g 1g
11323586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14554.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16261-80-6 | C10H6F6O3 | 288.15 g/mol
4-(2-Hydroxyhexafluorisopropyl) benzoesyre bruges i kemikalier, farmaceutisk forskning, fungerer som et farmaceutisk mellemprodukt og reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(2-Hydroxyhexafluorisopropyl) benzoesyre bruges i kemikalier, farmaceutisk forskning, fungerer som et farmaceutisk mellemprodukt og reagens.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16261-80-6
Molekylær formel C10H6F6O3
Molekylvægt (g/mol) 288.15
MDL nummer MFCD00236043
InChI nøgle DLJNNINHDYILFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-hydroxyhexafluoroisopropyl benzoic acid, 4-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl benzoic acid, 4-perfluoro 2-hydroxyprop-2-yl benzoic acid, benzoic acid, 4-2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl ethyl, p-2-hydroxyhexafluoroisopropyl benzoic acid, 4-carboxyphenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol, 4-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl benzoic acid, 4-2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl ethyl benzoic acid, 4-2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethyl ethyl benzoic acid #
PubChem CID 591169
IUPAC navn 4-(1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-hydroxypropan-2-yl)benzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid
Smeltepunkt 122°C to 126°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 2148278
Formel vægt 288.15
Procent renhed 97%