Få mere at vide
4-(2-Hydroxyethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15429945
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mængde unitSize
15429945 250 mg 250mg
15419945 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15429945 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52608.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 850593-04-3
Molekylær formel C9H12BNO4
Molekylvægt (g/mol) 209.008
MDL nummer MFCD06659848
InChI nøgle UEHHULJBSYEFDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-hydroxyethyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-2-hydroxyethylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-2-hydroxyethylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-2-hydroxyethyl carbamoyl phenylboronic acid, boronic acid, 4-2-hydroxyethyl amino carbonyl phenyl, acmc-209q3h, 4-2-hydroxyethylcarbamoyl benzeneboronic acid 98, boronic acid,b-4-2-hydroxyethyl amino carbonyl phenyl
PubChem CID 44119359
IUPAC navn [4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCO)(O)O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Hydroxyethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 228°C to 230°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 209.01
Procent renhed 98%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.