Få mere at vide
4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-carbaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-carbaldehyde |
| CAS | 25209-64-7 |
| Molekylær formel | C7 H14 N2 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O2/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h7,10H,1-6H2 |
| SMIL | OCCN1CCN(CC1)C=O |
| IUPAC navn | 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-carbaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.198 |
| Formel vægt | 158.106 |