Få mere at vide
4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-carbaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30405475
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30405475 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30405475 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH41408050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-carbaldehyde
CAS 25209-64-7
Molekylær formel C7 H14 N2 O2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O2/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h7,10H,1-6H2
SMIL OCCN1CCN(CC1)C=O
IUPAC navn 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 158.198
Formel vægt 158.106