Få mere at vide
4-(2-Hydroxyethyl)phenol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10302055
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10302055 5 g 5g
10276004 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10302055 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01196DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 501-94-0
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.166
MDL nummer MFCD00002902
InChI nøgle YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyrosol, 2-4-hydroxyphenyl ethanol, 4-hydroxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenol, 4-hydroxyphenylethanol, 4-hydroxybenzeneethanol, p-hydroxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-hydroxy, p-tyrosol, p-hydroxyphenylethanol
PubChem CID 10393
ChEBI CHEBI:1879
IUPAC navn 4-(2-hydroxyethyl)phenol
SMIL C1=CC(=CC=C1CCO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Hydroxyethyl)phenol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel HOC6H4CH2CH2OH
Mængde 5 g
Merck Index 15, 10022
Formel vægt 138.17
Procent renhed 97%