Få mere at vide
4-(2-Hydroxyethyl)phenol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10276004
Mængde:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
5g
Artikelnummer. 10276004
Brand: Thermo Scientific Maybridge SB01196EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 501-94-0
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.166
MDL nummer MFCD00002902
InChI nøgle YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyrosol, 2-4-hydroxyphenyl ethanol, 4-hydroxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenol, 4-hydroxyphenylethanol, 4-hydroxybenzeneethanol, p-hydroxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-hydroxy, p-tyrosol, p-hydroxyphenylethanol
PubChem CID 10393
ChEBI CHEBI:1879
IUPAC navn 4-(2-hydroxyethyl)phenol
SMIL C1=CC(=CC=C1CCO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Hydroxyethyl)phenol
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber glass bottle
Lineær formel HOC6H4CH2CH2OH
Mængde 10 g
Merck Index 15, 10022
Formel vægt 138.17
Procent renhed 97%