Få mere at vide
4-(2-Hydroxyethyl)morpholine, 99%
Artikelnummer. 11499777
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499777 500 g 500g
11489777 100 g 100g
11498780 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22759.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 622-40-2 | C6H13NO2 | 131.175 g/mol
4-(2-Hydroxyethyl)morpholin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-(2-Hydroxyethyl)morpholin anvendes som et
organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-40-2
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.175
MDL nummer MFCD00006180
InChI nøgle KKFDCBRMNNSAAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinoethanol, 4-2-hydroxyethyl morpholine, 4-morpholineethanol, n-2-hydroxyethyl morpholine, 2-4-morpholinyl ethanol, morpholine ethanol, morpholineethanol, hydroxyethylmorpholine, ethanol, 2-morpholino, beta-morpholinoethanol
PubChem CID 61163
ChEBI CHEBI:67144
IUPAC navn 2-morpholin-4-ylethanol
SMIL C1COCCN1CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Hydroxyethyl)morpholine
Smeltepunkt 1°C to 2°C
Tæthed 1.08
pH 10.7
Kogepunkt 226°C to 228°C
Flammepunkt 99°C (210°F)
Brydningsindeks 1.4775
Mængde 500 g
Beilstein 104375
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 131.18
Procent renhed 99%