missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(2-Hydroxyethyl-d4)morpholine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Morpholineethanol-d4 |
| CAS | 1185052-90-7 |
| Molekylær formel | C6 2H4 H9 N O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H13NO2/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h8H,1-6H2/i1D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])N1CCOCC1 |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-morpholin-4-ylethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.2 |
| Formel vægt | 135.1197 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?