Få mere at vide
4-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrrol-3-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30138570
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138570 50 mg
30136321 25 mg
17903205 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138570 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH82535050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 404839-11-8
Molekylær formel C7 H9 N O3
Molekylvægt (g/mol) 155.15
Synonym 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid, 4-(2-hydroxyethyl)-, 4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)pyrrole-3-carboxylic Acid, Potassium Clavulanate Imp. D (EP)
IUPAC navn 4-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrrol-3-carboxylsyre
SMIL OCCc1c[nH]cc1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H9NO3/c9-2-1-5-3-8-4-6(5)7(10)11/h3-4,8-9H,1-2H2,(H,10,11)
Formel vægt 155.0582