Få mere at vide
4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrol-3-carboxylsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17932696
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17932696 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17932696 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0273.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrrol-3-carboxylsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
CAS 404839-11-8
Analyt- eller komponentnavne 4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H9 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid, 4-(2-hydroxyethyl)-, 4-(2-Hydroxyethyl)pyrrole-3-carboxylic Acid, Potassium Clavulanate Imp. D (EP), Potassium Clavulanate Impurity D
InChI formel InChI=1S/C7H9NO3/c9-2-1-5-3-8-4-6(5)7(10)11/h3-4,8-9H,1-2H2,(H,10,11)
SMIL OCCc1c[nH]cc1C(=O)O
IUPAC navn 4-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrrol-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 155.15
Mængde 25 mg
Formel vægt 155,0582 g/mol