Få mere at vide
4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrol-3-carboxylsyre, Mikromol™
Beskrivelse
4-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrrol-3-carboxylsyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 404839-11-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H9 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid, 4-(2-hydroxyethyl)-, 4-(2-Hydroxyethyl)pyrrole-3-carboxylic Acid, Potassium Clavulanate Imp. D (EP), Potassium Clavulanate Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO3/c9-2-1-5-3-8-4-6(5)7(10)11/h3-4,8-9H,1-2H2,(H,10,11) |
| SMIL | OCCc1c[nH]cc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrrol-3-carboxylsyre |
| Vis mere |