Få mere at vide
4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydro-2H-indolin-2-one, TRC
Artikelnummer. 30389307
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30389307 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30389307 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH942090100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydroindolin-2-one
CAS 139122-19-3
Molekylær formel C10 H11 N O2
Mængde 100 mg
Synonym 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-4-(2-hydroxyethyl)-, 1,3-Dihydro-4-(2-hydroxyethyl)-2H-indol-2-one, 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydroindol-2-one
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c12-5-4-7-2-1-3-9-8(7)6-10(13)11-9/h1-3,12H,4-6H2,(H,11,13)
SMIL OCCc1cccc2NC(=O)Cc12
IUPAC navn 4-(2-hydroxyethyl)-1,3-dihydroindol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 177.2
Formel vægt 177.079