missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30012836
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012836 50 mg
30011339 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012836 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94357550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 72570-70-8
Molekylær formel C13 H19 N O4
Molekylvægt (g/mol) 253.29
Synonym Benzoic acid, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, 4-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzoic acid
IUPAC navn 4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]benzoic acid
SMIL CC(C)NCC(O)COc1ccc(cc1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzoic Acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19NO4/c1-9(2)14-7-11(15)8-18-12-5-3-10(4-6-12)13(16)17/h3-6,9,11,14-15H,7-8H2,1-2H3,(H,16,17)
Formel vægt 253.1314
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.