Få mere at vide
4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzoic Acid 2-Hydroxyethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzoic Acid 2-Hydroxyethyl Ester |
| CAS | 1346601-19-1 |
| Molekylær formel | C15H23NO5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzoic acid, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, 2-hydroxyethyl ester, 2-hydroxyethyl 4-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO5/c1-11(2)16-9-13(18)10-21-14-5-3-12(4-6-14)15(19)20-8-7-17/h3-6,11,13,16-18H,7-10H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)NCC(O)COc1ccc(cc1)C(=O)OCCO |
| IUPAC navn | 2-hydroxyethyl 4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.35 |
| Formel vægt | 297.1576 |