Få mere at vide
4-(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)benzenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)benzenesulfonamide |
| CAS | 374067-96-6 |
| Molekylær formel | C10 H15 N O3 S |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO3S/c1-10(2,7-12)8-3-5-9(6-4-8)15(11,13)14/h3-6,12H,7H2,1-2H3,(H2,11,13,14) |
| SMIL | CC(C)(CO)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 4-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.3 |
| Formel vægt | 229.0773 |