Få mere at vide
4-(2-Furyl)but-3-en-2-one, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245554
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10245554 10 g 10g
10653815 50 g 50g
10306524 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10245554 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD11326EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 623-15-4
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00039566
InChI nøgle GBKGJMYPQZODMI-SNAWJCMRSA-N
Synonym furfurylideneacetone, 4-2-furyl-3-buten-2-one, 3-buten-2-one, 4-2-furanyl, fam polymer, oramin r, furfural acetone, oramin special gr, furfuralacetone polymer, polyfurfurylidineacetone, furfuralacetone
PubChem CID 735940
IUPAC navn (E)-4-(furan-2-yl)but-3-en-2-one
SMIL CC(=O)C=CC1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Furyl)but-3-en-2-one
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber glass bottle
Mængde 10 g
Formel vægt 136.15
Procent renhed 97%