Få mere at vide
4-(2-furyl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10357074
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10357074 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10367074 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10357074 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC34401CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 35461-98-4
Molekylær formel C11H8O3
Molekylvægt (g/mol) 188.18
MDL nummer MFCD04039073
InChI nøgle FOJYVBSPOBUCMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-furyl benzoic acid, 4-furan-2-yl benzoic acid, 4-furan-2-yl-benzoic acid, 2-4-carboxyphenyl furan, 4-fur-2-ylbenzoic acid, p-2-furyl benzoic acid, 4-2-furanyl benzoic acid
PubChem CID 5138791
IUPAC navn 4-(furan-2-yl)benzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Furyl)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 188.18
Procent renhed 97%