Få mere at vide
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Furyl)-3-buten-2-one |
| CAS | 623-15-4 |
| Molekylær formel | C8H8O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-(3-Oxobut-1-en-1-yl)furan, 2-(3-Oxo-1-butenyl)furan, 1-(2-Furyl)but-1-en-3-one, 4-(2-Furanyl)-3-buten-2-one, Monofurfurylideneacetone, NSC 2065, NSC 6104, NSC 643044, Furfurylideneacetone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-7(9)4-5-8-3-2-6-10-8/h2-6H,1H3/b5-4+ |
| SMIL | CC(=O)\C=C\c1occc1 |
| IUPAC navn | (E)-4-(furan-2-yl)but-3-en-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.15 |
| Formel vægt | 136.0524 |