Få mere at vide
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one, cis + trans, 98%
Artikelnummer. 11484037
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484037 25 g 25g
11474037 5 g 5g
11478900 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19456.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 623-15-4 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-15-4
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00039566
InChI nøgle GBKGJMYPQZODMI-SNAWJCMRSA-N
Synonym furfurylideneacetone, 4-2-furyl-3-buten-2-one, 3-buten-2-one, 4-2-furanyl, fam polymer, oramin r, furfural acetone, oramin special gr, furfuralacetone polymer, polyfurfurylidineacetone, furfuralacetone
PubChem CID 735940
IUPAC navn (E)-4-(furan-2-yl)but-3-en-2-on
SMIL CC(=O)C=CC1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(2-Furyl)-3-buten-2-one
Navn note cis + trans
Smeltepunkt 33°C to 38°C
Kogepunkt 112°C to 115°C (10 mmHg)
Flammepunkt 103°C (217°F)
Mængde 25 g
Beilstein 109696
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 136.15
Procent renhed 98%